Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polystyrol ermöglicht dank der guten Hitzebeständigkeit auch den Einsatz mit heißem Agar. Greiner BioOne™ Petrischalen aus Polystyrol sind in verschiedenen Formaten und Größen lieferbar und werden so verschiedenen Ansprüchen in der Forschung gerecht.
Marke: Greiner Bio-One 637102
Beschreibung
- Hitzebeständig bis zu 60 °C
- Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
- Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
- Einfach stapelbar
- Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Stapelbar | |
Ja | |
Rund | |
3 | |
Ja | |
15 mm |
12 mL/Well | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
480/Packung | |
94 x 15 mm | |
94 mm |