Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polystyrol ermöglicht dank der guten Hitzebeständigkeit auch den Einsatz mit heißem Agar. Greiner BioOne™ Petrischalen aus Polystyrol sind in verschiedenen Formaten und Größen lieferbar und werden so verschiedenen Ansprüchen in der Forschung gerecht.
Marke:  Greiner Bio-One 664102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10083251
  • 123.09 CHF / 360 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
  • Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
  • Einfach stapelbar
  • Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einwegprodukt
Rund
360/Packung
100 x 20 mm
100 mm
Polystyrol
Unsteril
Ja
20 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol > Unsteril; belüftet; Abmessungen:100 x 22 mm (Durchm. x H)