Learn More
Greiner Bio-One Petrischalen aus Polystyrol
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polystyrol ermöglicht dank der guten Hitzebeständigkeit auch den Einsatz mit heißem Agar. Greiner BioOne™ Petrischalen aus Polystyrol sind in verschiedenen Formaten und Größen lieferbar und werden so verschiedenen Ansprüchen in der Forschung gerecht.
Marke: Greiner Bio-One 633181
Beschreibung
- Hitzebeständig bis zu 60 °C
- Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
- Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
- Einfach stapelbar
- Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Einwegprodukt | |
Rund | |
480/Packung | |
94 x 16 mm | |
94 mm |
Polystyrol | |
Steril | |
Ja | |
16 mm |