Learn More
Vitlab™ Sprühflaschen aus Polypropylen
Diese Flaschen eignen sich zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie für Anwendungen in der Dünnschichtchromatografie. VITLAB™ Sprühflaschen aus Polypropylen zeichnen sich durch einen Sprüheinsatz mit robustem, leichtgängigem Pumphebel sowie einstellbaren Sprühdüsen aus.
7.52 CHF - 87.40 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie Anwendungen der Dünnschichtchromatografie |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Verschlussfarbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10302611
|
Vitlab™
53510 |
400 ml | N/A | |||||||
12674970
|
Vitlab™
53510 |
400 ml |
80.40 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15252509
|
Vitlab™
53610 |
850 ml |
87.40 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10463291
|
Vitlab™
53610 |
850 ml | N/A | |||||||
Beschreibung
- Sprühflaschen aus weißem Polypropylen
- Sprühdüse kann vom feinsten Nebel (Vernebelung) bis zum präzisen Flüssigkeitsstrahl reguliert werden
- Bereich: ca. 3 bis 4 Meter
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Weiß | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen |
Ideal zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie Anwendungen der Dünnschichtchromatografie | |
5/Packung | |
Ja | |
Sprühflasche | |
Schraubverschluss |
Nur für Forschungszwecke