Learn More
Vitlab™ Sprühflaschen aus Polypropylen
Diese Flaschen eignen sich zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie für Anwendungen in der Dünnschichtchromatografie. VITLAB™ Sprühflaschen aus Polypropylen zeichnen sich durch einen Sprüheinsatz mit robustem, leichtgängigem Pumphebel sowie einstellbaren Sprühdüsen aus.
Marke:  Vitlab™ 53510
50.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12674970
  • 80.40 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sprühflaschen aus weißem Polypropylen
  • Sprühdüse kann vom feinsten Nebel (Vernebelung) bis zum präzisen Flüssigkeitsstrahl reguliert werden
  • Bereich: ca. 3 bis 4 Meter
Spezifikation
Spezifikation
400 ml
Ideal zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie Anwendungen der Dünnschichtchromatografie
5/Packung
Ja
Sprühflasche
Schraubverschluss
Weiß
Polypropylen
Weiß
Nicht autoklavierbar
Polypropylen
Nur für Forschungszwecke