Learn More
Vitlab™ Sprühflaschen aus Polypropylen
Diese Flaschen eignen sich zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie für Anwendungen in der Dünnschichtchromatografie. VITLAB™ Sprühflaschen aus Polypropylen zeichnen sich durch einen Sprüheinsatz mit robustem, leichtgängigem Pumphebel sowie einstellbaren Sprühdüsen aus.
Marke: Vitlab™ 53610
54.78 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sprühflaschen aus weißem Polypropylen
- Sprühdüse kann vom feinsten Nebel (Vernebelung) bis zum präzisen Flüssigkeitsstrahl reguliert werden
- Bereich: ca. 3 bis 4 Meter
Spezifikation
850 ml | |
Ideal zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie Anwendungen der Dünnschichtchromatografie | |
5/Packung | |
Ja | |
Sprühflasche | |
Schraubverschluss |
Weiß | |
Polypropylen | |
Weiß | |
Nicht autoklavierbar | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur