Learn More
Vitlab™ Sprühflaschen aus Polypropylen
Diese Flaschen eignen sich zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie für Anwendungen in der Dünnschichtchromatografie. VITLAB™ Sprühflaschen aus Polypropylen zeichnen sich durch einen Sprüheinsatz mit robustem, leichtgängigem Pumphebel sowie einstellbaren Sprühdüsen aus.
Marke:  Vitlab™ 53510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10302611
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sprühflaschen aus weißem Polypropylen
  • Sprühdüse kann vom feinsten Nebel (Vernebelung) bis zum präzisen Flüssigkeitsstrahl reguliert werden
  • Bereich: ca. 3 bis 4 Meter
Spezifikation
Spezifikation
400 ml
Ideal zum Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen, sowie Anwendungen der Dünnschichtchromatografie
5/Packung
Ja
Sprühflasche
Schraubverschluss
Weiß
Polypropylen
Weiß
Nicht autoklavierbar
Polypropylen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke