Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Beschreibung
- Aus Naturgummi
- Rot
- Solide Stopfen ohne Löcher
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor | |
63,5mm | |
Rot | |
116,5mm | |
Stopfen |
46/55 IRHD | |
Je 1 | |
105mm | |
Naturkautschuk |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:105mm; oberer Durchmesser:116,5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur