Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
27.00 CHF - 110.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Form | Quadratisch |
Typ | Kryobox |
Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
Min. Temperatur (metrisch) | -90 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11856903
|
Fisherbrand™
FB71389 |
Blau | 1 bis 2 ml |
96.45 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11896903
|
Fisherbrand™
FB71397 |
Grün | 3 bis 5 ml |
36.19 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11806913
|
Fisherbrand™
FB71399 |
Blau | 3 bis 5 ml |
33.75 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11846903
|
Fisherbrand™
FB71387 |
Grün | 1 bis 2 ml |
96.75 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11856893
|
Fisherbrand™
FB71381 |
Naturfarben | 1 bis 2 ml |
27.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11836903
|
Fisherbrand™
FB71385 |
Rot | 1 bis 2 ml |
94.65 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11866903
|
Fisherbrand™
FB71391 |
Naturfarben | 3 bis 5 ml |
33.75 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11886903
|
Fisherbrand™
FB71395 |
Rot | 3 bis 5 ml |
110.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11826903
|
Fisherbrand™
FB71383 |
Gelb | 1 bis 2 ml |
30.10 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11876903
|
Fisherbrand™
FB71393 |
Gelb | 3 bis 5 ml |
36.19 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12972141
|
Fisherbrand™
FB71382 |
Schwarz | 81 Plätze |
35.85 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
- Hochqualitatives Polypropylen
- Lieferbar in Natur- und verschiedenen Farben
- 81 Stellen, 9 x 9-Raster, numerisch codiert
- Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
- Stapelbar für einen sicheren Transport
- Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
- Herausnehmbare Rastereinlagen
- Kann durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden Für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Spezifikation
Polypropylen | |
Kryobox | |
-90 °C | |
133 mm |
Quadratisch | |
121 °C | |
5/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen