Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
Marke:  Fisherbrand™ FB71395
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11886903
  • 110.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • Hochqualitatives Polypropylen
  • Lieferbar in Natur- und verschiedenen Farben
  • 81 Stellen, 9 x 9-Raster, numerisch codiert
  • Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
  • Stapelbar für einen sicheren Transport
  • Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Herausnehmbare Rastereinlagen
  • Kann durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden Für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
Rot
Quadratisch
3 bis 5 ml
121 °C
5/Packung
75 mm
Schnappdeckel
Polypropylen
Kryobox
Stapelbar, digitale Identifikation, durchsichtiges Deckelscharnier
-90 °C
133 mm
0,8 kg
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen > Farbe: Rot; Kapazität: 3 bis 5mL