Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
Marke:  Fisherbrand™ FB71391
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11866903
  • 33.75 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
  • Hochqualitatives Polypropylen
  • Lieferbar in Natur- und verschiedenen Farben
  • 81 Stellen, 9 x 9-Raster, numerisch codiert
  • Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
  • Stapelbar für einen sicheren Transport
  • Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
  • Herausnehmbare Rastereinlagen
  • Kann durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden Für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Spécification
Spécification
5 ml
Naturfarben
Quadratisch
3 bis 5 ml
121 °C
5/Packung
75 mm
Schnappdeckel
Polypropylen
Kryobox
Stapelbar, digitale Identifikation, durchsichtiges Deckelscharnier
-90 °C
133 mm
0,8 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen > Farbe: naturfarben; Kapazität: 3 bis 5mL
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis