Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen
Diese Behälter aus Polypropylen mit Gittereinsätzen eignen sich für die Lagerung von Röhrchen bei extrem niedrigen Temperaturen. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Polypropylen eignen sich optimal für die Probenlagerung und den Probentransport.
Marke: Fisherbrand™ FB71389
53.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24332" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Autoklavierbar, temperaturbeständig von -90 bis +121°C
- Hochqualitatives Polypropylen
- Lieferbar in Natur- und verschiedenen Farben
- 81 Stellen, 9 x 9-Raster, numerisch codiert
- Robustes Scharnier mit sicherem Schnappdeckel
- Stapelbar für einen sicheren Transport
- Ablauflöcher am Boden für Tauflüssigkeiten
- Herausnehmbare Rastereinlagen
- Kann durch Herausnahme der Rastereinlagen auch für größere Gefäße verwendet werden Für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
Spezifikation
2 ml | |
Blau | |
Quadratisch | |
1 bis 2 ml | |
121 °C | |
5/Packung | |
52 mm |
Schnappdeckel | |
Polypropylen | |
Kryobox | |
Stapelbar, digitale Identifikation, durchsichtiges Deckelscharnier | |
-90 °C | |
133 mm | |
0,4 kg |