Learn More
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben
Lieferung mit Pyrex™ Brand Medien-/Lösungsflaschen. Orangefarbene Verschlüsse für Temperaturen bis zu 140 °C (284 °F), rote Verschlüsse für Temperaturen bis zu 180 °C (356 °F).
139.21 CHF - 281.69 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produkttyp | Kappe |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 284 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 140 °C |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Hals | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Hals | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12393860
![]() ![]() |
PYREX™
431372 |
4.3 cm | 500 ml- und 1 l-Erlenmeyerkolben | Bauart: Belüftet | N/A | N/A | N/A | |||||
10303033
![]() ![]() |
PYREX™
431363 |
7 cm | 3 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | Bauart: Flach |
166.81 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10716263
![]() ![]() |
PYREX™
431364 |
4.8 cm | 2 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | Bauart: Flach |
139.21 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10215122
![]() ![]() |
PYREX™
431339 |
4.8 cm | 2 l-Erlenmeyerkolben | Bauart: Belüftet |
155.40 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10569892
![]() ![]() |
PYREX™
431340 |
7 cm | 3 l-Erlenmeyerkolben | Bauart: Belüftet |
203.51 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Gewindekappe
- Die belüftete Kappe verfügt über eine 0,2 μm porenfreie (hydrophobe) Membran
- Ermöglicht den Gasaustausch und minimiert gleichzeitig das Kontaminationsrisiko
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
Spezifikation
Orange | |
Kappe | |
140 °C | |
Steril |
Polypropylen | |
284 °F | |
Ja |
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.