Learn More
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Lieferung mit Pyrex™ Brand Medien-/Lösungsflaschen. Orangefarbene Verschlüsse für Temperaturen bis zu 140 °C (284 °F), rote Verschlüsse für Temperaturen bis zu 180 °C (356 °F).
Marke:  PYREX™ 431372
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12393860
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewindekappe
  • Die belüftete Kappe verfügt über eine 0,2 μm porenfreie (hydrophobe) Membran
  • Ermöglicht den Gasaustausch und minimiert gleichzeitig das Kontaminationsrisiko
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Bauart: Belüftet
500 ml- und 1 l-Erlenmeyerkolben
Kappe
140 °C
Steril
Polypropylen
4.3 cm
0.2 μm Porengröße, nicht benetzbare (hydrophobe) Membran
284 °F
Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer16224002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/05/2025 Catalog Number431372
Chargennummer30622003 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/12/2022 Catalog Number431372
Chargennummer25922002 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/11/2022 Catalog Number431372
Name des Produkts
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben > Zur Verwendung mit 500ml- und1l-Erlenmeyerkolben; 43 mm
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.