Learn More
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Lieferung mit Pyrex™ Brand Medien-/Lösungsflaschen. Orangefarbene Verschlüsse für Temperaturen bis zu 140 °C (284 °F), rote Verschlüsse für Temperaturen bis zu 180 °C (356 °F).
Marke:  PYREX™ 431340
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10569892
  • 203.51 CHF / 24 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gewindekappe
  • Die belüftete Kappe verfügt über eine 0,2 μm porenfreie (hydrophobe) Membran
  • Ermöglicht den Gasaustausch und minimiert gleichzeitig das Kontaminationsrisiko
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Orange
7 cm
0.2 μm Porengröße, nicht benetzbare (hydrophobe) Membran
1/Packung
284 °F
Ja
Belüftet
Polypropylen
Bauart: Belüftet
3 l-Erlenmeyerkolben
24/Karton
Kappe
140 °C
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben > Kappe; belüftet; für 3 l-Kolben, Gewindegröße: 70 mm
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.