Learn More
PYREX™ PYREX™ Kappen für Erlenmeyerkolben
Lieferung mit Pyrex™ Brand Medien-/Lösungsflaschen. Orangefarbene Verschlüsse für Temperaturen bis zu 140 °C (284 °F), rote Verschlüsse für Temperaturen bis zu 180 °C (356 °F).
Marke: PYREX™ 431339
Beschreibung
- Gewindekappe
- Die belüftete Kappe verfügt über eine 0,2 μm porenfreie (hydrophobe) Membran
- Ermöglicht den Gasaustausch und minimiert gleichzeitig das Kontaminationsrisiko
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
Spezifikation
Orange | |
Orange | |
4.8 cm | |
0.2 μm Porengröße, nicht benetzbare (hydrophobe) Membran | |
1/Packung | |
284 °F | |
Ja | |
Belüftet |
Polypropylen | |
Bauart: Belüftet | |
2 l-Erlenmeyerkolben | |
24/Karton | |
Kappe | |
140 °C | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.