Learn More
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Die Fisherbrand™ konischen Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind graduiert und in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ SPFS66650-100
50.37 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24166" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Graduiert
Spezifikation
34 mm | |
Borosilikatglas | |
Ja |
100 ml | |
105 mm | |
64 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas > Kapazität: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur