Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ belüftete HDPE-Verschlüsse für sterile Erlenmeyerkolben zum einmaligen Gebrauch
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ belüfteten HDPE-Verschlüssen für sterile Einweg-Erlenmeyerkolben einen sterilen Gasaustausch für Schüttler und Zellsuspensionskulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4114-0045
22.36 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
30.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10571033
  • 31.95 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ belüfteten HDPE-Verschlüssen für sterile Einweg-Erlenmeyerkolben einen sterilen Gasaustausch für Schüttler und Zellsuspensionskulturen.
  • Aus blauem Polyethylen hoher Dichte mit hydrophober 0,2 μm PTFE-Membran
  • Ermöglicht Luftaustausch ohne Aufschrauben des Verschlusses
  • Hitzeverschweißte Membran zur wirksamen Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
Blau
500, 1000, 2000ml Flaschen
1
Belüftet
HDPE
12
Steril
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ belüftete HDPE-Verschlüsse für sterile Erlenmeyerkolben zum einmaligen Gebrauch > Passt auf 500 ml-, 1.000 ml- oder 2.000 ml-Flaschen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.