Learn More
Kartell™ Polyethylen-Probenröhrchen
Aus leichtem und unzerbrechlichem Polyethylen. Kartell™ Probenröhrchen aus Polyethylen eignen sich als Wiegebehälter.
27.00 CHF - 35.00 CHF
Spezifikation
Material Polyethylen
Basisausführung Flachboden
Menge 100/Packung
Typ Rörchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10536391
Unterlagen ansehen
Kartell™
0073100
2.5 ml 31,5 mm 14 mm
27.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10737152
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0073700
5 ml 50 mm 5 mm
34.30 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10622132
Unterlagen ansehen
Kartell™
0073200
8 ml 57,6 mm 17,2 mm
35.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Allzweckbehälter mit Klappdeckel zum Einstecken
  • Flacher Boden, leicht und bruchsicher
  • Wanddicke beträgt etwa 1 mm
  • Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Flachboden
100/Packung
Rörchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Polyethylen-Probenröhrchen