Learn More
Kartell™ Polyethylen-Probenröhrchen
Aus leichtem und unzerbrechlichem Polyethylen. Kartell™ Probenröhrchen aus Polyethylen eignen sich als Wiegebehälter.
Marke: Kartell™ 0073100
24.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Allzweckbehälter mit Klappdeckel zum Einstecken
- Flacher Boden, leicht und bruchsicher
- Wanddicke beträgt etwa 1 mm
- Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
14 mm | |
2.5 ml | |
100 | |
Flachboden | |
100/Packung |
Polyethylen | |
Kann als Wiegebehälter eingesetzt werden, für Nahrungsmittel geeignet | |
1 | |
31,5 mm | |
Rörchen |