Learn More
Kartell™ Polyethylen-Probenröhrchen
Aus leichtem und unzerbrechlichem Polyethylen. Kartell™ Probenröhrchen aus Polyethylen eignen sich als Wiegebehälter.
Marke:  Kartell™ 0073700
27.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10737152
  • 34.30 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Allzweckbehälter mit Klappdeckel zum Einstecken
  • Flacher Boden, leicht und bruchsicher
  • Wanddicke beträgt etwa 1 mm
  • Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
5 ml
1
50 mm
Röhrchen
Polyethylen
Kann als Wiegebehälter eingesetzt werden
Flachboden
100/Packung