Learn More
Kartell™ Polyethylen-Probenröhrchen
Aus leichtem und unzerbrechlichem Polyethylen. Kartell™ Probenröhrchen aus Polyethylen eignen sich als Wiegebehälter.
Marke:  Kartell™ 0073200
30.01 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10622132
  • 35.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Allzweckbehälter mit Klappdeckel zum Einstecken
  • Flacher Boden, leicht und bruchsicher
  • Wanddicke beträgt etwa 1 mm
  • Lebensmittelgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
17,2 mm
8 ml
Flachboden
100/Packung
Polyethylen
Kann als Wägebehälter verwendet werden, lebensmittelecht
57,6 mm
Röhrchen