Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen lagern Proben sicher für bis 200 zu Tage, ohne dass Flüssigstickstoff nachgefüllt werden muss
482.00 CHF - 6995.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16659551
|
Cole-Parmer™
4426059 |
2 L |
482.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16629551
|
Cole-Parmer™
4426056 |
30 L |
1500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16639551
|
Cole-Parmer™
4426057 |
35 L |
1695.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16649551
|
Cole-Parmer™
4426058 |
47 L |
2545.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16609551
|
Cole-Parmer™
4426054 |
95 L |
6995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Flüssigstickstoff-Dewars sind in Größen von 2 l bis 115 l erhältlich
- Der extrem geringe Verdunstungsverlust verbessert den Kryogenschutz
- Langlebige Aluminiumkonstruktion
- Zwei Griffe erleichtern die Mobilität
- 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Aluminium |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen