Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen lagern Proben sicher für bis 200 zu Tage, ohne dass Flüssigstickstoff nachgefüllt werden muss
Marke:  Cole-Parmer™ 4426057
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16639551
  • 1695.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-01-2026
Beschreibung
  • Flüssigstickstoff-Dewars sind in Größen von 2 l bis 115 l erhältlich
  • Der extrem geringe Verdunstungsverlust verbessert den Kryogenschutz
  • Langlebige Aluminiumkonstruktion
  • Zwei Griffe erleichtern die Mobilität
  • 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
Statische Rückhaltezeit:76 Tage
19,5 in.
4,875 in.
12,5 cm
Aluminium
35 L
49,53 cm
19,5 in.
49,53 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen > 35 l