Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen lagern Proben sicher für bis 200 zu Tage, ohne dass Flüssigstickstoff nachgefüllt werden muss
Marke:  Cole-Parmer™ 4426058
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16649551
  • 2545.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-01-2026
Beschreibung
  • Flüssigstickstoff-Dewars sind in Größen von 2 l bis 115 l erhältlich
  • Der extrem geringe Verdunstungsverlust verbessert den Kryogenschutz
  • Langlebige Aluminiumkonstruktion
  • Zwei Griffe erleichtern die Mobilität
  • 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
Statische Rückhaltezeit:130 Tage
22 in.
5 in.
12,7 cm
Aluminium
47 L
55,88 cm
22 in.
55,88 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen > 47 l