Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen lagern Proben sicher für bis 200 zu Tage, ohne dass Flüssigstickstoff nachgefüllt werden muss
Marke:  Cole-Parmer™ 4426054
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16609551
  • 6995.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-01-2026
Beschreibung
  • Flüssigstickstoff-Dewars sind in Größen von 2 l bis 115 l erhältlich
  • Der extrem geringe Verdunstungsverlust verbessert den Kryogenschutz
  • Langlebige Aluminiumkonstruktion
  • Zwei Griffe erleichtern die Mobilität
  • 5 Jahre Garantie auf Vakuum
Spezifikation
Spezifikation
Statische Rückhaltezeit:66 Tage
30 in.
8,5 in.
21,59 cm
Aluminium
95 L
76,2 cm
30 in.
76,2 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Kryolager-Dewars mit Fächerregalen > 95 l