Learn More
Platin-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit 0.1 mm Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345769
Zum Warenkorb hinzufügen
Platin-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit 0.1 mm Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345769
75 x 75 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11345769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010283.FL
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Es wird als Katalysator bei der Verarbeitung von Salpetersäure, Düngemitteln, synthetischen Fasern und einer Vielzahl anderer Materialien verwendet.Die Mineralölindustrie verwendet das Metall in Gazeform in der Erdölraffination.
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Aussehen Silvery white guage
Dichte 21.45g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Menge 75 x 75 mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Dissolves in aqua regia
Netzgröße 52 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Gaze
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY05K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
ChargennummerS14K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
ChargennummerS14K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
ChargennummerQ04K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
ChargennummerW25E092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Name des Produkts
Platin-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit 0.1 mm Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >