Learn More
Platindraht, 0,3 mm Durchmesser, 99,9 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344658
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Platindraht, 0,3 mm Durchmesser, 99,9 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344658
100 cm
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
Artikelnummer. 11344658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043014.BY
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form:ca. 1,5 g/m, 0,477 g/ft.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Aussehen Silvery white wire
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 100 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Kabel, asymp;1,5 g/m, 0,477 g/ft
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU27K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number043014.BY,043014.BU
ChargennummerZ09J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number043014.BY,043014.BU
ChargennummerT06J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number043014.BY,043014,043014.BU
ChargennummerZ12I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog Number043014.BY,043014.BU
ChargennummerX04I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number043014.BY,043014.BU
Name des Produkts
Platindraht, 0,3 mm Durchmesser, 99,9 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals >