Learn More
Platindraht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Artikelnummer.: 11371518
Zum Warenkorb hinzufügen
Platindraht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11371518
1 m
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Artikelnummer. 11371518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010959.G1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white wire
Dichte 21.45g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.997% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY07K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number010959.G1,010959.G5
ChargennummerR07K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number010959.G1,010959.G5
ChargennummerW22J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number010959.G1,010959.G5
ChargennummerNM66155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010959.G1,010959.G5
ChargennummerNM63419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010959.G1,010959.G5
Name des Produkts
Platindraht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >