Learn More
Platin-Gaze, 52 Mesh gewebt aus Draht mit 0.1 mm Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum gauze |
Menge | 25 x 25 mm |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Dissolves in aqua regia |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | 52 Mesh |
Verpackung | in Schrumpffolie verpackt |
Form | asymp;0,47 g/25 x 25 mm, Drahtgewebe |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P28L014 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL |
Y05K008 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | 010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL |
S14K031 | Analysenzertifikat | 04/07/2024 | 010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL |
S14K030 | Analysenzertifikat | 04/07/2024 | 010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL |
Q04K037 | Analysenzertifikat | 23/04/2024 | 010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL |