Learn More
Kartell™ Plastilab™ Zweistufen-Halter für vertikalen Pipettenständer
Bestehend nur aus zweistufigem Pipettenhalter; Sockel und Stützstab sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Kartell™ 0026500
30.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10684232
  • 32.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bestehend nur aus zweistufigem Pipettenhalter; Sockel und Stützstab sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Aus Polypropylen
  • Mit der Kreuzklemme kann der Halter an der Stützstange angehoben oder abgesenkt werden
Spezifikation
Spezifikation
Halter, Pipette
18 kleine und 10 große Löcher
175 mm
Polypropylen
Je 1
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Plastilab™ Zweistufen-Halter für vertikalen Pipettenständer > Aufnahmevermögen: 18 kleine und 10 große Löcher in der Platte