Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts GN-ID A + B – Combined 30 Testsystem
Microgen GN-ID A + B – Combined 30 Testsystem zur Identifizierung von aeroben und fakultativ anaeroben gramnegativen und oxidase-positiven Bakterien (Enterobacteriaceae und verschiedenen gramnegativen Bakterien).
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts MID-644
Beschreibung
In der GNA-Datenbank der Microgen Identifikationssystem-Software sind folgende Organismen enthalten:
- Acinetobacter baumannii
- Acinetobacter lwoffii
- Acinetobacter haemolyticus
- Citrobacter freundii
- Citrobacter diversus
- Edwardsiella tarda
- Enterobacter aerogenes
- Enterobacter cloacae
- Pantoea agglomerans
- Enterobacter gergoviae
- Cronobacter sakazakii
- Escherichia coli
- Escherichia coli, inaktiv
- Hafnia alvei
- Klebsiella oxytoca
- Klebsiella ozaenae
- Klebsiella pneumoniae
- Klebsiella rhinoscleromatis
- Morganella morganii
- Proteus mirabilis
- Proteus vulgaris
- Providencia rettgeri
- Providencia alcalifaciens
- Providencia stuartii
- Salmonellen-Spezies
- Salmonella typhi
- Salmonella choleraesuis
- Salmonella paratyphi A
- Salmonella gallinarum
- Salmonella pullorum
- Salmonella arizonae
- Serratia marcescens
- Serratia rubidaea
- Shigella Serogruppe A, B und C
- Shigella sonnei (Gruppe D)
- Yersinia enterocolitica
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001 | |
Ja | |
Lysin, Ornithin, H2S, Glucose, Mannitol, Xylose, Indol, Urease, Voges-Proskauer, Citrat, TDA, Nitrat und Gelatine, Malonat, Inositol, Sorbitol, Rhamnose, Sucrose, Laktose, Arabinose, Adonitol, Raffinose, Salicin, Arginin, TDA, Nitrat | |
Bakterienisolat | |
Teststreifen | |
30 A-Teststreifen 30 B-Teststreifen | |
Monera | |
30 A-Teststreifen 30 B-Teststreifen | |
>99% | |
18 bis 24 Stunden Inkubation für Enterobacteriaceae und nach 48 Stunden für oxidase-positive Isolate |
2 °C bis 8 °C | |
Ohne Verzicht | |
30 A-Teststreifen 30 B-Teststreifen | |
>99% | |
Ein Identifikationssystem für alle derzeit bekannten Enterobacteriaceae und eine lange Reihe an oxidase-positiven und -negativen, gramnegativen Bakterien. | |
12 pro Teststreifen | |
Karton mit Beuteln und Teststreifenhalter | |
Alle derzeit bekannten Enterobacteriaceae und eine lange Reihe an oxidase-positiven und -negativen, gramnegativen Bakterien | |
Bakterien |