Learn More
Fisherbrand™ Gittereinsätze aus Karton
Diese Einsätze lassen sich mit Kryoboxen kombinieren und gewährleisten so eine flexible Zellaufbewahrung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Kryoboxen aus Karton sind aus einem extrem kältebeständigen Karton gefertigt und wasserabweisend beschichtet. Damit eignen sie sich optimal zur Probenlagerung.
Marke: Fisherbrand™ FB71320
Beschreibung
- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung
Spezifikation
10/Packung | |
Gitter-Einsätze | |
Probenlagerungsröhrchen | |
136 mm | |
4 x 4 |
Pappe | |
Lagerung von Proben | |
40 mm | |
136 mm |