Learn More
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Enghalsflaschen Artikelnummer.: 12687765
Zum Warenkorb hinzufügen
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Enghalsflaschen
Product Code. 12687765
50 mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 mL
250 mL
Artikelnummer. 12687765
Marke: Kartell™ 0159500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Transport von toxischem Abwasser, Kesselspeisewasser usw. als Proben zur Analyse.
  • Autoklavierbar
  • Dickwandige Flasche
  • Gesichert mit Schulter- und Kappenetikett
  • Lebensmittelgeeignet
Specifications
Kapazität (metrisch) 50 mL
Zertifizierungsparameter DIN 13316 und 168
Material Polypropylen
Halsinnendurchmesser (metrisch) 13mm
Produktlinie Flasche
Graduierungen 10 ml
Graduated Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Enghalsflasche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kartell™ Graduierte Polypropylen-Enghalsflaschen >