missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Objektträgermappen aus Kunststoff

Lagern Sie Ihre Objektträger auf einfache Weise mit diesen Objektträgermappen aus Kunststoff, erhältlich in vielen Farben.

Marke:  Epredia™ B1001200YW

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12618336

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Lagern Sie Ihre Objektträger auf einfache Weise mit den Thermo Scientific™ Objektträgermappen aus Kunststoff, erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Bewahren Sie bis zu 20 Objektträger der Größe 175 x 26 mm (3 x 1) bequem auf
  • Durchsichtiger Klappdeckel für eine einfache Identifizierung des Inhalts
Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Gelb
3 in.
Kunststoff
1 in.
20 Objektträger
75 mm
Ja
26 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Epredia™ Objektträgermappen aus Kunststoff > Yellow

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt