Learn More
Epredia™ Objektträgermappen aus Kunststoff
Lagern Sie Ihre Objektträger auf einfache Weise mit diesen Objektträgermappen aus Kunststoff, erhältlich in vielen Farben.
739.00 CHF - 1095.00 CHF
Spezifikation
Gerät fasst | 20 Objektträger |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) Objektträger | 3 in. |
Länge (metrisch) Objektträger | 75 mm |
Material | Kunststoff |
Stapelbar | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12698326
|
Epredia™
B1001200GY |
Grau | N/A | |||||||
12608336
|
Epredia™
B1001200WH |
Weiß |
783.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12618336
|
Epredia™
B1001200YW |
Gelb | N/A | |||||||
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Objektträger auf einfache Weise mit den Thermo Scientific™ Objektträgermappen aus Kunststoff, erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
- Fasst bis zu 20 175 x 26 mm große Objektträger zur praktischen Aufbewahrung
- Durchsichtiger Klappdeckel für eine einfache Identifizierung des Inhalts
Spezifikation
20 Objektträger | |
75 mm | |
Ja | |
26 mm |
3 in. | |
Kunststoff | |
1 in. |