Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m
Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 x 1 m sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.
156.00 CHF - 791.00 CHF
Spezifikation
Rahmenmaterial Kunststoff
Mesh Material Nylon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 23
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11785498
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M1000UM
1000 μm
169.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11705498
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M150UM
150 μm
171.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11705488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M11UM
11 μm
774.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11795488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M100UM
100 μm
218.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11715488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M20M
20 μm
667.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11715498
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M200UM
200 μm
165.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11755518
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M2000M
2000 μm
250.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11725498
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M250UM
250 μm
165.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11735488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M30UM
30 μm
521.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11745488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M41UM
41 μm
487.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11795478
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M5M
5μm
791.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11755498
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M500UM
500 μm
172.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11765488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M60UM
60 μm
326.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11775488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M70UM
70 μm
279.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11705508
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M1400M
1400 μm
263.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11745498
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M400UM
400 μm
160.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11715508
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M1550UM
1550 μm
189.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11725488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M25M
25 μm
607.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11725508
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M1700M
1700 μm
235.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11735498
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M300UM
300 μm
163.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11735508
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M1800M
1800 μm
191.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11785488
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M80UM
80 μm
266.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11795498
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1000X1000M1250M
1250 μm
156.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
  • Ausgezeichnete Verträglichkeit mit Alkoholen
  • Betriebstemperatur von -40 bis +115°C
  • Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
Nylon
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m