Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m
Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 x 1 m sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ 1000X1000M1800M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735508
  • 191.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
  • Ausgezeichnete Verträglichkeit mit Alkoholen
  • Betriebstemperatur von -40 bis +115°C
  • Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation
Spezifikation
1800 μm
Kunststoff
Nylon
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m > Porengröße:1800 μm