Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m
Zum Sieben oder zur Präzisionsfilterung biologischer und chemischer Lösungen. Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 x 1 m sind in vielen verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 1000X1000M150UM
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
- Ausgezeichnete Verträglichkeit mit Alkoholen
- Betriebstemperatur von -40 bis +115°C
- Anwendungen umfassen Lösungsmittelfiltration und Partikelanalyse
Spezifikation
150 μm | |
Kunststoff | |
Nylon |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m > Porengröße:150 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur