Learn More
Piperonylbutoxid, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10586641
Zum Warenkorb hinzufügen
Piperonylbutoxid, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10586641
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10586641
Marke: Thermo Scientific Acros 334165000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-03-6
Summenformel C19H30O5
Molekulargewicht (g/mol) 338.44
MDL-Nummer MFCD00005842
InChI-Schlüssel FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergistMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
IUPAC-Name 5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-Propyl-1,3-Benzodioxol
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperonyl butoxide
Namenshinweis tech., 90%
Farbe Gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 180°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 170°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4970 to 1.507
Menge 500 mL
Beilstein 19, IV, 779
Merck Index 15, 7589
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,benzene,freons,,and other organic solvents
Viskosität 40 mPa.s (25°C)
Formelmasse 338.44
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2023 Catalog Number334165000,334161000
ChargennummerA0424486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number334165000,334161000
ChargennummerA0400151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2021 Catalog Number334165000,334161000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperonyl butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Piperonylbutoxid, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals >