Learn More
Piperin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10367462
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Piperin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367462
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10367462
Marke: Thermo Scientific Acros 381450050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-62-2
Summenformel C17H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 285.34
MDL-Nummer MFCD00005839
InChI-Schlüssel MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonym piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
IUPAC-Name (2E,4E)-5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-Piperidin-1-ylpenta-2,4-Dien-1-on
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperine
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
Farbe Hellbraun oder Weiß bis Braungelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 7584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40 mg/l (18°C). Other solubilities: 1g/15mL alcohol - 1g/1.7mL chloroform, 1g/36mL ether, soluble in benzene and acetic acid, practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 285.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number381450250,381450050
ChargennummerA0450066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number381450250,381450050
ChargennummerA0395704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number381450250,381450050
ChargennummerA0395883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number381450250,381450050
ChargennummerA0401302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number381450250,381450050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Piperin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >