Beschreibung
Piperine is used in increasing the bioavailability of some drugs and nutrients, it is used as medicine for Malaria and cholera, Stomach upset, Cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Piperin wird verwendet, um die Bioverfügbarkeit einiger Medikamente und Nährstoffe zu erhöhen, es wird als Medizin für Malaria und Cholera, Magenverstimmung und Krebs verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.04 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Piperine |
Schmelzpunkt | 128°C to 133°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 90741 |
Merck Index | 14,7472 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(0.04g/L). |
Formelmasse | 285.34 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252685 | Analysenzertifikat | 16/10/2024 | A13510.14,A13510.06,A13510.22 |
10248392 | Analysenzertifikat | 09/07/2024 | A13510.14,A13510.06,A13510.22 |
10234602 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13510.14,A13510.06,A13510.22 |
10117782 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13510.14,A13510.06,A13510.22 |
10211573 | Analysenzertifikat | 07/08/2020 | A13510.14,A13510.06,A13510.22 |