Learn More
SymLine™ Rohrverbindungsstücke
Das SymLine-Rohrsystem stellt die Verbindung zur zentralen Sammelstelle her. Stellen Sie den Sammelbehälter/Kanister dort auf, wo Sie ihn haben wollen: Das Rohrsystem lässt sich exakt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren!
128.00 CHF - 277.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Black
Auskleidungsmaterial HDPE-EC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Connecting Pipes with 32 mm OD
Zur Verwendung mit (Geräte) Tube System with SymLine™ FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-off
Innendurchmesser (metrisch) 32 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Verschlussgröße Enthält Bauweise/Design Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussgröße Enthält Bauweise/Design Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17818630
Unterlagen ansehen
SymLine™
106690
32 mm (f) Pipe Extension Gerade 600 mm
158.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15514515
Unterlagen ansehen
SymLine™
106427
32 mm (f) PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter Gerade 118 mm
149.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10233090
Unterlagen ansehen
SymLine™
106430
32 mm (f) zu 32 mm (m) PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter Abgewinkelt 150 mm
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10754432
Unterlagen ansehen
SymLine™
106440
32 mm (f) zu 32 mm (m) PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter Abgewinkelt 500 mm
143.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
14746901
Unterlagen ansehen
SymLine™
106421
32 mm (f) zu 32 mm (m) PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter Gebogen 90 mm
137.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15367439
Unterlagen ansehen
SymLine™
106456
32 mm (f) auf GL25 (m) PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter Gebogen 90 mm
163.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15813432
Unterlagen ansehen
SymLine™
106458
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m) PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter T-Stück 118 mm
269.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13528840
Unterlagen ansehen
SymLine™
106426
3 x 32 mm (f) PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter T-Stück 118 mm
255.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15844435
Unterlagen ansehen
SymLine™
106476
3 x GL25 (m) Verteiler mit 2 Befestigungsbohrungen Verteiler 68,25 mm
160.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15803432
Unterlagen ansehen
SymLine™
106457
32 mm (f) auf GL25 (m) PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter Rechtwinklig 75,5 mm
185.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18686478
Unterlagen ansehen
SymLine™
106732
32 mm (f) Pipe Extension Gerade 1200 mm
277.00 CHF
1 Bogen
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gerade Rohre sind in Standardlängen von 300 mm, 900 mm und 1.200 mm erhältlich.
  • Abgewinkelte Rohre sind in den weiteren Längen von 150mm und 500mm erhältlich.
  • Eine große Auswahl an Verbindungsstücken, Abzweigungen und Verteilern ermöglicht es, das Rohrsystem genau an die Bedingungen in Ihrem Labor anzupassen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Black
    Connecting Pipes with 32 mm OD
    32 mm
    HDPE-EC
    Tube System with SymLine™ FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-off
    Connection for Pipe System
    Dokumentation
    Product Certifications
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    SymLine™ Rohrverbindungsstücke