Learn More
SymLine™ Rohrverbindungsstücke
Das SymLine-Rohrsystem stellt die Verbindung zur zentralen Sammelstelle her. Stellen Sie den Sammelbehälter/Kanister dort auf, wo Sie ihn haben wollen: Das Rohrsystem lässt sich exakt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren!
Marke:  SymLine™ 106458
213.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15813432
  • 269.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Breite Palette an Verbindungsstücken, Abzweigungen und Verteilern ermöglicht es, das Rohrsystem genau an die Bedingungen in Ihrem Labor anzupassen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
    T-Stück
    PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter
    Zur Verbindung von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 32 mm
    32 mm
    Black
    118 mm
    HDPE-EC
    Rohrsystem mit SymLine, FlexTube und FlexTubePro, Verbindungsstücken, Verteilern und Absperrung
    Anschluss für Rohrsystem
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    SymLine™ Rohrverbindungsstücke > Typ:Steckverbinder; T-Stück für Rohr, 2x (Innendurchmesser) 32 mm, 1x GL25 (m)