Learn More
SymLine™ Rohrverbindungsstücke
Das SymLine-Rohrsystem stellt die Verbindung zur zentralen Sammelstelle her. Stellen Sie den Sammelbehälter/Kanister dort auf, wo Sie ihn haben wollen: Das Rohrsystem lässt sich exakt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren!
Marke: SymLine™ 106440
108.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
32 mm (f) zu 32 mm (m) | |
Abgewinkelt | |
PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter | |
Zur Verbindung von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 32 mm | |
32 mm |
Black | |
500 mm | |
HDPE-EC | |
Rohrsystem mit SymLine, FlexTube und FlexTubePro, Verbindungsstücken, Verteilern und Absperrung | |
Anschluss für Rohrsystem |