Learn More
SymLine™ Rohrverbindungsstücke
Das SymLine-Rohrsystem stellt die Verbindung zur zentralen Sammelstelle her. Stellen Sie den Sammelbehälter/Kanister dort auf, wo Sie ihn haben wollen: Das Rohrsystem lässt sich exakt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren!
Marke: SymLine™ 106457
141.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
32 mm (f) auf GL25 (m) | |
Rechtwinklig | |
PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter | |
Zur Verbindung von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 32 mm | |
32 mm |
Black | |
75,5 mm | |
HDPE-EC | |
Rohrsystem mit SymLine, FlexTube und FlexTubePro, Verbindungsstücken, Verteilern und Absperrung | |
Anschluss für Rohrsystem |