Learn More
Thermo Scientific™ Wasser, LC-MS-Qualität
Thermo Scientific™ Pierce Wasser in LC/MS-Qualität ist Reinstwasser für die Formulierung von Lösungsmitteln für HPLC
Marke:  Thermo Scientific™ 51140
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10763295
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Water, LC/MS Grade ist hochreines Wasser für die Formulierung von Lösungsmitteln für HPLC.
Eine hochreine LC/MS-Präparation mit niedriger UV-Absorption, wodurch sie für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen geeignet und zuverlässig ist.
Thermo Scientific Pierce Water, LC/MS Grade, wird speziell nach einem proprietären Verfahren gereinigt und behandelt, um die Konsistenz von Charge zu Charge mit einer niedrigen UV-Absorption zu gewährleisten, um Ihnen einen besonders empfindlichen Nachweis über alle Wellenlängen zu ermöglichen. Pierce Wasser ist 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter einer Stickstoffatmosphäre mit Teflon TFE-gefütterten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
  • Reinheit und Qualität werden mit 30 Tests für die Verwendung in LC/MS-Anwendungen validiert
  • 0,2 Mikrometer-gefiltert, verpackt in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen
  • unter Stickstoffatmosphäre versiegelt, um die Absorption unbekannter atmosphärischer Gase zu eliminieren
Produktspezifische Informationen:
Allgemeine Eigenschaften von Wasser
  • Summenformel: H2
  • Molekulargewicht: 18,01
  • CAS Nummer: 7732-18-5
Pierce Wasser in LC/MS-Qualität wird speziell gereinigt und gemäß den höchsten Spezifikationen getestet, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten, die Empfindlichkeit Ihres Assays zu maximieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 bis 8
32°F
LC-MS
Flüssig
Transparent, farblos
212°F
1 l
Pierce™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYH4022181A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number51140,TS-51140
ChargennummerYH4022181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number51140,TS-51140
ChargennummerYE3905583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2023 Catalog Number51140,TS-51140
ChargennummerYB3808921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2023 Catalog Number51140,TS-51140
ChargennummerXF3574691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog Number51140,TS-51140
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wasser, LC-MS-Qualität > Wasser; 1 l