Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL150 Tischmessgeräte zur Messung des pH-Wertes
Anwenderfreundlich mit großem, hellen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH-Messungen. Fisherbrand accumet XL pH-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
Marke: Fisherbrand™ 01X609901
1069.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24327" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: accumet XL150 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-Elektrode mit Glaskörper und Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS-232- und USB-Kabel, 100-V-/240-V-Universalnetzteil
Beschreibung
Anwenderfreundlich mit großem, hellen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH-Messungen. Fisherbrand accumet XL pH-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit sechs pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
- Bis zu 10 passwortgeschützte Anwenderkonten, jedes davon mit eindeutigen Kalibrierungs- und Geräteeinstellungen sowie Speicher für 2000 Datenpunkte
- RS232- und USB-Schnittstellen für Drucker- oder Computeranbindung und Echtzeit-Bildschirmanzeige der Messwerte
- RJ45 Ethernet/Internet-Schnittstelle zum Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) oder ans Internet
- Bidirektionale Kommunikation für LIMS-Konnektivität und für Software von Drittanbietern
- Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-Geräte
- Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
- Zwei Anschlüsse für optionale Rührsonden (Kat. Nr. 13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
- Möglichkeit zur Wandmontage, um zusätzlichen Platz auf dem Arbeitstisch zu schaffen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
- für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
- Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Technische Daten
- pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
- pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
- mV-Bereich: ±2000.0 mV
- mV-Auflösung: 0.1 mV
- mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
- mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
- Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (-23° bis 221.0 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
- Temperaturgenauigkeit: ±0.2 °C (±0.3 °F)
- Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
- ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
- Arbeitsspeicher: 2000 Datensätze pro Anwender-ID mit Datum/Uhrzeitstempel
- Selbsttest: Ja
- Eingänge: BNC, Miniphone ATC, Erdung
- Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
- Abmessungen (L x B x H): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
- Gewicht: 1.13 kg (2.5 lb.)
Anwendungen
Arzneimittel, Biotechnologie, Forschung, Qualitätssicherung/-kontrolle, Industrie, Nahrungsmittel, Getränke
Certifications
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel und 110/220 V-Netzteil | |
±0,2 | |
RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, Rühreranschluss (2) | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000 mV | |
1 bis 6 | |
0,1 °C | |
2000 | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
1,13 kg | |
3 Jahre | |
XL150 pH-Kit | |
Mehrere | |
9,68 in. | |
17,3 cm | |
9,9 cm | |
50/60 Hz |
±0,3 °C | |
±0,002 | |
-2 bis 20 | |
Bis zu 6 voreingestellte oder 5 kundenspezifische | |
0,1 mV | |
-5 °C bis +105 °C | |
LCD | |
BNC, ATC | |
24,6 x 17,3 x 9,9 cm/9,7 x 6,8 x 3,9 Zoll | |
2,5 lb. | |
Mehrere | |
Mehrere | |
pH Meter, NIST Certificate | |
24,6 cm | |
3,89 in. | |
100/240 V |
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
76Stunden
3Minuten
23Sekunden
5Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %