Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke:  Kautex™ 2000070531
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10281651
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für Flexibilität und Zähigkeit
  • Natürliche durchscheinende, runde Farbflaschen
  • Ideal zum Dispensieren, Versenden von Proben, Klebstoffen, Transport und Lagerung 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Weiter Hals, Rund
30,8mm
Nein
120 mm
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung
Polyethylen niederer Dichte
Je 1
Nein
Weithalsflaschen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303 > Kapazität:250 ml