Learn More
Bochem™ Digitale Messschieber
Aus Edelstahl. BOCHEM™ Digitale Messschieber gewährleisten ein hohes Maß an Genauigkeit.
Marke:  Bochem™ 12116
Artikelnummer. 10711961
  • 171.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 5-stellige LCD-Anzeige
  • Genauigkeit +/-0.03 mm
  • Auflösung 0.01 mm
  • Umrechnung mm/in.
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
Je 1
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Digitale Messschieber > Länge:150mm